Stampa…
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR318070-5G OR318070-10G
APOSOR318070-5GEA 37.9 EUR
APOSOR318070-5G APOSOR318070-10G
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso molecolare: 213,2735 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460962
CAS Number: 181269-69-2