Stampa…
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[d]azepine
OR318069-1G OR318069-5G OR318069-500MG
APOSOR318069-1GEA 193 EUR
APOSOR318069-1G APOSOR318069-5G APOSOR318069-500MG
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine 90+%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-3-benzazepine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04012620
CAS Number: 4424-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III