Stampa…
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-cyclohexyl-2-oxoacetate
OR318068-1G OR318068-5G
APOSOR318068-1GEA 32.1 EUR
APOSOR318068-1G APOSOR318068-5G
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate
Formula: C₁₀H₁₆O₃
Peso molecolare: 184,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055348
CAS Number: 13275-31-5