Stampa…
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318067-1G OR318067-5G
APOSOR318067-1GEA 441 EUR
APOSOR318067-1G APOSOR318067-5G
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041017
CAS Number: 301180-05-2