Stampa…
3-Imidazol-1-ylphenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
OR318066-1G OR318066-10G OR318066-5G
APOSOR318066-1GEA 0 EUR
APOSOR318066-1G APOSOR318066-10G APOSOR318066-5G
3-Imidazol-1-ylphenylamine
3-Imidazol-1-ylphenylamine
Formula: C₉H₉N₃
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258808
CAS Number: 112677-67-5