Stampa…
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318062-1G OR318062-25G OR318062-5G
APOSOR318062-1GEA 274 EUR
APOSOR318062-1G APOSOR318062-25G APOSOR318062-5G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09938405
CAS Number: 905986-94-9