Stampa…
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
OR318059-1G OR318059-10G OR318059-5G
APOSOR318059-1GEA 234 EUR
APOSOR318059-1G APOSOR318059-10G APOSOR318059-5G
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04557869
CAS Number: 3000-75-7