Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318058-1G
OR318058-10G
OR318058-5G
APOSOR318058-1GEA
503
EUR
APOSOR318058-1G
APOSOR318058-10G
APOSOR318058-5G
Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride
Formula:
C₈H₁₁ClN₂O₄S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052312 CAS Number: 6497-03-6 |