Stampa…
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Sulphanylethyl)phthalimide
OR318057-1G OR318057-10G OR318057-5G
APOSOR318057-1GEA 503 EUR
APOSOR318057-1G APOSOR318057-10G APOSOR318057-5G
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione
Formula: C₁₀H₉NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023091
CAS Number: 4490-75-9