Stampa…
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318056-1G OR318056-25G OR318056-5G
APOSOR318056-1GEA 235 EUR
APOSOR318056-1G APOSOR318056-25G APOSOR318056-5G
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052311
CAS Number: 875256-49-8