Stampa…
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318055-1G OR318055-10G OR318055-5G
APOSOR318055-1GEA 274 EUR
APOSOR318055-1G APOSOR318055-10G APOSOR318055-5G
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride 95+%
N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
Formula: C₁₄H₂₃BClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052310
CAS Number: 1231967-65-9