Stampa…
Ethyl-4-ethoxy-3-nitrobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318054-1G OR318054-10G OR318054-5G
APOSOR318054-1GEA 159 EUR
APOSOR318054-1G APOSOR318054-10G APOSOR318054-5G
Ethyl-4-ethoxy-3-nitrobenzoate 95+%
Ethyl-4-ethoxy-3-nitrobenzoate
Formula: C₁₁H₁₃NO₅
Peso molecolare: 239,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08692632
CAS Number: 937625-32-6