Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318049-1G
OR318049-10G
OR318049-5G
APOSOR318049-1GEA
273
EUR
APOSOR318049-1G
APOSOR318049-10G
APOSOR318049-5G
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate
Formula:
C₁₀H₁₁IO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659701 CAS Number: 90888-04-3 |