Stampa…
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318048-1G OR318048-5G
APOSOR318048-1GEA 893 EUR
APOSOR318048-1G APOSOR318048-5G
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₇N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275975
CAS Number: 57880-12-3