2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318047-1G
OR318047-5G
OR318047-25G
APOSOR318047-1GEA
80
EUR
APOSOR318047-1G
APOSOR318047-5G
APOSOR318047-25G
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole
Formula:
C₁₃H₁₇N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052309 CAS Number: 1049676-92-7 |