Stampa…
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318042-1G OR318042-5G
APOSOR318042-1GEA 593 EUR
APOSOR318042-1G APOSOR318042-5G
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 242,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863220
CAS Number: 954227-12-4