Stampa…
4-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318041-1G OR318041-5G OR318041-10G
APOSOR318041-1GEA 258 EUR
APOSOR318041-1G APOSOR318041-5G APOSOR318041-10G
4-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid 90%
4-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111513
CAS Number: 24202-74-2