Stampa…
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318039-1G OR318039-5G OR318039-10G
APOSOR318039-1GEA 532 EUR
APOSOR318039-1G APOSOR318039-5G APOSOR318039-10G
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Formula: C₁₄H₉ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10688276
CAS Number: 1001915-28-1