Stampa…
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318037-1G OR318037-10G OR318037-5G
APOSOR318037-1GEA 195 EUR
APOSOR318037-1G APOSOR318037-10G APOSOR318037-5G
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid 95%
Imidazo[2,1-b]benzothiazole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆N₂O₂S
Peso molecolare: 218,24 g/mol
Punto di fusione: 256…259 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203011
CAS Number: 64951-09-3