Stampa…
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318035-1G OR318035-5G
APOSOR318035-1GEA 112 EUR
APOSOR318035-1G APOSOR318035-5G
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate 95+%
tert-Butyl-5-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Punto di fusione: 159…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275037
CAS Number: 216064-48-1