Stampa…
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318031-1G OR318031-10G OR318031-5G
APOSOR318031-1GEA 111 EUR
APOSOR318031-1G APOSOR318031-10G APOSOR318031-5G
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 95+%
5-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₃
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03820046
CAS Number: 35431-26-6