Stampa…
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318027-1G OR318027-5G
APOSOR318027-1GEA 319 EUR
APOSOR318027-1G APOSOR318027-5G
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid 95+%
3-(3,5-Bis-methanesulphonylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₆S₂
Peso molecolare: 306,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10688275
CAS Number: 1040682-15-2