Stampa…
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318026-1G OR318026-10G OR318026-5G
APOSOR318026-1GEA 319 EUR
APOSOR318026-1G APOSOR318026-10G APOSOR318026-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₄ClNO₄S₂
Peso molecolare: 299,8 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10688274
CAS Number: 1171787-85-1