Stampa…
3-Hydroxythiophene-2-carboxamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318023-1G OR318023-10G OR318023-5G
APOSOR318023-1GEA 195 EUR
APOSOR318023-1G APOSOR318023-10G APOSOR318023-5G
3-Hydroxythiophene-2-carboxamide 95+%
3-Hydroxythiophene-2-carboxamide
Formula: C₅H₅NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09057756
CAS Number: 57059-24-2