Stampa…
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318022-1G OR318022-10G OR318022-5G
APOSOR318022-1GEA 111 EUR
APOSOR318022-1G APOSOR318022-10G APOSOR318022-5G
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate 95+%
tert-Butyl-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275034
CAS Number: 158984-83-9