Stampa…
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318020-1G OR318020-25G OR318020-5G
APOSOR318020-1GEA 209 EUR
APOSOR318020-1G APOSOR318020-25G APOSOR318020-5G
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile
Formula: C₉H₁₀N₂S
Punto di fusione: 276 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052657
CAS Number: 128917-84-0