Stampa…

3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR318018-1G OR318018-5G OR318018-10G
APOSOR318018-1GEA 578 EUR
APOSOR318018-1G APOSOR318018-5G APOSOR318018-10G
3-(5-Imidazolyl)pyridine 95+%
3-(5-Imidazolyl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565593
CAS Number: 51746-85-1

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR