Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde
OR318013-1G OR318013-5G OR318013-10G
APOSOR318013-1GEA 410 EUR
APOSOR318013-1G APOSOR318013-5G APOSOR318013-10G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739247
CAS Number: 118000-43-4