Stampa…
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318009-1G OR318009-10G OR318009-5G
APOSOR318009-1GEA 467 EUR
APOSOR318009-1G APOSOR318009-10G APOSOR318009-5G
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₃H₁₂ClN₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202984
CAS Number: 388572-68-7