4-Chloro-7-cyclohexyl-6,7-dihydro-2-(methylthio)-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR318008-1G
OR318008-10G
OR318008-5G
APOSOR318008-1GEA
528
EUR
APOSOR318008-1G
APOSOR318008-10G
APOSOR318008-5G
4-Chloro-7-cyclohexyl-6,7-dihydro-2-(methylthio)-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
4-Chloro-7-cyclohexyl-6,7-dihydro-2-(methylthio)-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula:
C₁₃H₁₈ClN₃S Peso molecolare: 283.83 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00202983 CAS Number: 388572-67-6 |