Stampa…
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-aminopropyl(ethyl)carbamate
OR318006-1G OR318006-10G OR318006-5G
APOSOR318006-1GEA 350 EUR
APOSOR318006-1G APOSOR318006-10G APOSOR318006-5G
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 202,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052322
CAS Number: 273409-54-4