4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉NO₃ Punto di fusione: 270…272 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10688269 CAS Number: 23754-45-2 |