Stampa…
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR318000-1G OR318000-10G OR318000-5G
APOSOR318000-1GEA 208 EUR
APOSOR318000-1G APOSOR318000-10G APOSOR318000-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇ClN₂
Punto di fusione: 184…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03647018
CAS Number: 111016-47-8