Stampa…
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 184 EUR
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Bromo-5-nitronaphthalene 96%
1-Bromo-5-nitronaphthalene
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Peso molecolare: 252,0641 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156397
CAS Number: 5328-76-7