Stampa…
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
OR3176-1G OR3176-25G OR3176-5G
APOSOR3176-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3176-1G APOSOR3176-25G APOSOR3176-5G
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,4-Triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₃N₃O₂
Peso molecolare: 113,0748 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078268
CAS Number: 4928-87-4