Stampa…
1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1H,2H,3H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one, 1,3-Dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
OR317324-1G OR317324-5G
APOSOR317324-1GEA 68.4 EUR
APOSOR317324-1G APOSOR317324-5G
1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367951
CAS Number: 5654-97-7