Stampa…
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate (2:1), 6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane oxalate(2:1)
OR317256-1G OR317256-250MG
APOSOR317256-1GEA 506 EUR
APOSOR317256-1G APOSOR317256-250MG
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate 97%
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Formula: C₁₂H₂₀N₂O₆
Peso molecolare: 288,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22373634
CAS Number: 1380571-72-1