Stampa…
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-(p-toluenesulphonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR317249-10G OR317249-1G OR317249-5G
APOSOR317249-10GEA 575 EUR
APOSOR317249-10G APOSOR317249-1G APOSOR317249-5G
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₃H₁₀ClN₃O₂S
Peso molecolare: 307,7600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907939
CAS Number: 479633-63-1