Stampa…
(R)-Azetidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR317238-10G OR317238-1G OR317238-5G
APOSOR317238-10GEA 464 EUR
APOSOR317238-10G APOSOR317238-1G APOSOR317238-5G
(R)-Azetidine-2-carboxylic acid
(R)-Azetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,1039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800731
CAS Number: 7729-30-8