Stampa…
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
OR317227-1G OR317227-5G
APOSOR317227-1GEA 115 EUR
APOSOR317227-1G APOSOR317227-5G
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 151,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861757
CAS Number: 162698-26-2