Stampa…
1,6-Diiodohexane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3172-100G OR3172-25G
APOSOR3172-100GEA 0 EUR
APOSOR3172-100G APOSOR3172-25G
1,6-Diiodohexane 98%
1,6-Diiodohexane
Formula: C₆H₁₂I₂
Punto di ebollizione: 141…142 °C/10mmHg
Punto di fusione: 44478 °C
Densità: 2,052 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001103
CAS Number: 629-09-4
EINECS: 211-073-5