Stampa…
7-Oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 7-oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate, 2-Boc-7-oxo-2,6-diaza-spiro[3.4]octane-2-carboxylate
OR317185-1G OR317185-250MG
APOSOR317185-1GEA 108 EUR
APOSOR317185-1G APOSOR317185-250MG
7-Oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
7-Oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₁₈N₂O₃
Peso molecolare: 226,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18325190
CAS Number: 1234616-51-3