(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR317182-1G
OR317182-250MG
APOSOR317182-1GEA
226
EUR
APOSOR317182-1G
APOSOR317182-250MG
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Formula:
C₉H₁₇NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03790937 CAS Number: 161511-90-6 |