(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₇NO₃ Densità: 1,05 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093620 CAS Number: 161511-85-9 |