Stampa…
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317171-1G OR317171-5G OR317171-10G
APOSOR317171-1GEA 95.7 EUR
APOSOR317171-1G APOSOR317171-5G APOSOR317171-10G
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264378
CAS Number: 124668-49-1