tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR317165-1G
OR317165-5G
APOSOR317165-1GEA
68.3
EUR
APOSOR317165-1G
APOSOR317165-5G
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Formula:
C₁₂H₂₃ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185086 CAS Number: 1023301-84-9 |