Stampa…
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR317164-1G OR317164-5G
APOSOR317164-1GEA 30.1 EUR
APOSOR317164-1G APOSOR317164-5G
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formula: C₉H₁₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16556174
CAS Number: 253176-93-1