Stampa…
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317161-1G OR317161-25G OR317161-5G
APOSOR317161-1GEA 74.2 EUR
APOSOR317161-1G APOSOR317161-25G APOSOR317161-5G
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11559001
CAS Number: 497160-14-2