Stampa…
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Aminoazetidine, N1-CBZ-protected, 1-Cbz-3-Aminoazetidine
OR317158-1G OR317158-5G
APOSOR317158-1GEA 78.6 EUR
APOSOR317158-1G APOSOR317158-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 206,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772068
CAS Number: 112257-20-2