Stampa…
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, 1-Cbz-3-iodoazetidine
OR317157-1G OR317157-5G
APOSOR317157-1GEA 105 EUR
APOSOR317157-1G APOSOR317157-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Formula: C₁₁H₁₂INO₂
Peso molecolare: 317,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026510
CAS Number: 939759-26-9